Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugerrörsförslutningslock
Produktkod. 10383341
Change view
För användning med (utrustning):
Stängning storlek 20
Stängning storlek 24
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10383341 Stängning storlek 24 Paket med 2
10602641 Stängning storlek 20 Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10383341 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS31310024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.00 SEK
    867.59 SEK / Paket med 2
    Save 87.41 SEK
    9% Av
I lager
Bearbeta rör med högsta nominella hastighetsnivå (10 000 xg eller mer) utan läckage, även när de är fulla med dessa tätningslockenheter.
Behandla Thermo Scientific™ Nalgene™ FEP Oakridge 30mL och 50mL centrifugrör med högsta nominella hastighetsnivå (10 000 xg och över) utan läckage, även när de är fulla. Thermo Scientific™ Nalgene™ Tätningslocksenheter inkluderar en Viton™ fluorelastomer o-ring. Rekommenderas även vid spinning av farliga material som är kompatibla med centrifugrörsmaterial.
Funktioner
  • Toppen passar säkert för användning vid maximala hastigheter utan läckage
  • Autoklaverbar/biofarlig/läckagesäker†
Innehåller:
  • Skruvförslutning av polypropen
  • Tefzel™ ETFE-kontakt
  • Viton fluorelastomer o-ring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsstorlek 24 mm
Produkttyp Centrifugerrörslock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Förseglingslockenhet
Material Polypropen, ETFE, fluorelastomer
Antal per förpackning 2
nr per ärende 2
Produktlinje Nalgene
För användning med (utrustning) Stängning storlek 24
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.