Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Centrifugerrörsförslutningslock
Beskrivning
Behandla Thermo Scientific™ Nalgene™ FEP Oakridge 30mL och 50mL centrifugrör med högsta nominella hastighetsnivå (10 000 xg och över) utan läckage, även när de är fulla. Thermo Scientific™ Nalgene™ Tätningslocksenheter inkluderar en Viton™ fluorelastomer o-ring. Rekommenderas även vid spinning av farliga material som är kompatibla med centrifugrörsmaterial.
Funktioner
- Toppen passar säkert för användning vid maximala hastigheter utan läckage
- Autoklaverbar/biofarlig/läckagesäker†
Innehåller:
- Skruvförslutning av polypropen
- Tefzel™ ETFE-kontakt
- Viton fluorelastomer o-ring
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | 20 mm |
| Produkttyp | Centrifugerrörslock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Förseglingslockenhet |
| Material | Polypropen, ETFE, fluorelastomer |
| Antal per förpackning | 2 |
| nr per ärende | 2 |
| Produktlinje | Nalgene |
| För användning med (utrustning) | Stängning storlek 20 |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.