Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tätningslock för Oak Ridge Centrifugerrör; PP skruvförslutning, silikonpackning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10420533
Change view
För användning med (utrustning):
Ersättnings-O-ring (för tillverkningsnr DS3132-0058)
Ersättnings-O-ring (för tillverkningsnr DS3132-0063)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
10420533 Ersättnings-O-ring (för tillverkningsnr DS3132-0063) Paket med 10
11969436 Ersättnings-O-ring (för tillverkningsnr DS3132-0058) Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10420533 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 7131320063
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ läckagesäker service vid deras maximala hastigheter> 10 000 xg, även när den är full
  • Polypropenförslutningar med silikonpackning
Före autoklavering, sätt förslutningen ovanpå behållaren utan att gå i gängorna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Silikon
Spetsmaterial Silikon
För användning med (utrustning) Ersättnings-O-ring (för tillverkningsnr DS3132-0063)