Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tätningslock för Oak Ridge Centrifugerör
Produktkod. 10480033
Change view
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
58 mm
63 mm
För användning med (utrustning):
250 ml rör
28 och 30 ml rör
50 ml rör
500 ml och 1 L rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsstorlek För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10480033 63 mm 500 ml och 1 L rör Paket med 2
10633791 20 mm 28 och 30 ml rör Paket med 2
10643791 24 mm 50 ml rör Paket med 2
10470033 58 mm 250 ml rör Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10480033 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS31320063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    670.00 SEK
    519.60 SEK / Paket med 2
    Save 150.40 SEK
    22% Av
I lager
Använd dessa förseglingslock för att säkerställa läckagesäker service av centrifugflaskor vid deras rekommenderade maximala nominella hastigheter.
Se till att den är tät† service av Thermo Scientific™ Nalgene™ centrifugera flaskor vid deras rekommenderade maximala nominella hastigheter genom att använda Nalgene Tätningslock för Oak Ridge Centrifugerör. De rekommenderas också för användning vid spinning av farliga material.
Kompatibilitet:
  • DS3132-0058: för användning med Nalgene Centrifugerflaskor 3140-0250 och 3140-0250
  • DS3132-0063: ror användning med Nalgene Centrifugerflaskor 3140-0500, 3141-0500, 3120-1000, 3120-1010, 3122-1000 och 3122-1010
  • DS3132-0020: för användning med Nalgene Oakridge-rör, 28ml och 30ml volymer
  • DS3132-0024: för användning med Nalgene Oakridge-rör, 35ml och 50ml volymer
Anmärkning:
Före autoklavering, sätt förslutningen ovanpå behållaren utan att gå i gängorna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsstorlek 63 mm
Produkttyp Centrifugerrörslock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Tätningslock för Oak Ridge Centrifugerör
Material Polypropen, Gummi
Antal per förpackning 2
nr per ärende 2
Produktlinje Nalgene
För användning med (utrustning) 500 ml och 1 L rör
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.