Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tätningslock för Oak Ridge Centrifugerör
Produktkod. 10643791
Change view
Stängningsstorlek:
20 mm
24 mm
58 mm
63 mm
För användning med (utrustning):
250 ml rör
28 och 30 ml rör
50 ml rör
500 ml och 1 L rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsstorlek För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10643791 24 mm 50 ml rör Paket med 2
10633791 20 mm 28 och 30 ml rör Paket med 2
10470033 58 mm 250 ml rör Paket med 2
10480033 63 mm 500 ml och 1 L rör Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10643791 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS31320024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.00 SEK
    376.05 SEK / Paket med 2
    Save 36.95 SEK
    8% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd dessa förseglingslock för att säkerställa läckagesäker service av centrifugflaskor vid deras rekommenderade maximala nominella hastigheter.
Se till att den är tät† service av Thermo Scientific™ Nalgene™ centrifugera flaskor vid deras rekommenderade maximala nominella hastigheter genom att använda Nalgene Tätningslock för Oak Ridge Centrifugerör. De rekommenderas också för användning vid spinning av farliga material.
Kompatibilitet:
  • DS3132-0058: för användning med Nalgene Centrifugerflaskor 3140-0250 och 3140-0250
  • DS3132-0063: ror användning med Nalgene Centrifugerflaskor 3140-0500, 3141-0500, 3120-1000, 3120-1010, 3122-1000 och 3122-1010
  • DS3132-0020: för användning med Nalgene Oakridge-rör, 28ml och 30ml volymer
  • DS3132-0024: för användning med Nalgene Oakridge-rör, 35ml och 50ml volymer
Anmärkning:
Före autoklavering, sätt förslutningen ovanpå behållaren utan att gå i gängorna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Stängningsstorlek 24 mm
Produkttyp Centrifugerrörslock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Tätningslock för Oak Ridge Centrifugerör
Material Polypropen, Gummi
Antal per förpackning 2
nr per ärende 2
Produktlinje Nalgene
För användning med (utrustning) 50 ml rör
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.