Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Separertrattar gjorda med Teflon™ fluorpolymer med förslutning gjord med Tefzel™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10120551
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Inkluderar:
28 mm stängning
33 mm stängning
43 mm stängning
53 mm stängning
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar unitSize
10120551 2000 ml 53 mm stängning Paket med 2
10425431 125 ml 28 mm stängning Paket med 4
10558311 250 ml 33 mm stängning Paket med 4
10684291 500 ml 43 mm stängning Paket med 4
10180401 1000 ml 53 mm stängning Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10120551 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 43012000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa kemiskt inerta, genomskinliga och autoklaverbara trattar som har en TFE-avstängningskran. Kemikaliebeständig, tät och kräver ingen smörjning.
Utför dina vätske-vätskeextraktioner med dessa kemiskt inerta, genomskinliga och autoklaverbara Thermo Scientific™ Nalgene™ Separerande trattar gjorda med Teflon™ fluorpolymer och förslutning gjord med Tefzel™ som har en TFE-avstängningskran. TFE-avstängningskran har utmärkt kemikaliebeständighet, är läckagesäker† när den används med medföljande Nalgene stängs och kräver inte smörjning— kan desinficeras kemiskt. Mer genomskinlig än våra polypropen-separertrattar. Kompatibel med alla vanliga laboratoriereagenser och lösningsmedel. Kommer inte att spricka, spricka eller splittras som glasskiljetrattar.
Funktioner
  • Brottsäker och ogenomtränglig för alla kemikalier som används i en separationstratt
  • Inga ftalater för att kontaminera analyser
  • Användbar vid radiologiska och farliga separationer
  • Autoklaverbar/Läcksäker
  • Skaftlängd: 65 mm
Innehåller:
Teflon™ FEP-tratt, TFE-stoppkran och Tefzel™ ETFE skruvförslutning
Beställningsinformation:
För ersättningskran för 125mL till 1L storlekar, beställ Cat. nr 714301-1025. För ersättningskran för 2L storlek, beställ Cat. nr 714301-1050.
Anmärkning:
Tratt kan autoklaveras; kranen kan steriliseras kemiskt. Ingen kransmörjning behövs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 ml
Material Teflon FEP
Höjd (metrisk) 401 mm
Inkluderar 53 mm stängning
Kvantitet 1/Pk.; 2/Cs.
Produkttyp Separatory Funnel
Teflon™ är ett varumärke som tillhör The Chemours Company FC, LLC används under licens av Nalge Nunc International Corporation.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut.
Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.