Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Separertrattar gjorda med Teflon™ fluorpolymer med förslutning gjord med Tefzel™
Beskrivning
Utför dina vätske-vätskeextraktioner med dessa kemiskt inerta, genomskinliga och autoklaverbara Thermo Scientific™ Nalgene™ Separerande trattar gjorda med Teflon™ fluorpolymer och förslutning gjord med Tefzel™ som har en TFE-avstängningskran. TFE-avstängningskran har utmärkt kemikaliebeständighet, är läckagesäker† när den används med medföljande Nalgene stängs och kräver inte smörjning— kan desinficeras kemiskt. Mer genomskinlig än våra polypropen-separertrattar. Kompatibel med alla vanliga laboratoriereagenser och lösningsmedel. Kommer inte att spricka, spricka eller splittras som glasskiljetrattar.
- Brottsäker och ogenomtränglig för alla kemikalier som används i en separationstratt
- Inga ftalater för att kontaminera analyser
- Användbar vid radiologiska och farliga separationer
- Autoklaverbar/Läcksäker
- Skaftlängd: 65 mm
Innehåller:
Teflon™ FEP-tratt, TFE-stoppkran och Tefzel™ ETFE skruvförslutning
Beställningsinformation:
För ersättningskran för 125mL till 1L storlekar, beställ Cat. nr 714301-1025. För ersättningskran för 2L storlek, beställ Cat. nr 714301-1050.
Anmärkning:
Tratt kan autoklaveras; kranen kan steriliseras kemiskt. Ingen kransmörjning behövs.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Material | Teflon FEP |
| Höjd (metrisk) | 321 mm |
| Inkluderar | 33 mm stängning |
| Kvantitet | 1/Pk.; 4/Cs. |
| Produkttyp | Separatory Funnel |
Teflon™ är ett varumärke som tillhör The Chemours Company FC, LLC används under licens av Nalge Nunc International Corporation.
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut.
Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.