Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Septumförslutningar: Steril, Bulk Pack, 38-430 mm
BIOPHARMA
Produktkod. 13127673
Change view
Halsfinish:
24-415
38-430
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 240
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Halsfinish Förpackningsstorlek
13127673 38-430 Paket med 240
11344465 24-415 Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13127673 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3421780384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10963.73 SEK
    9503.25 SEK / Paket med 240
    Save 1460.48 SEK
    13% Av
I lager
Kombinera elastomerförsegling av silikon med icke-reaktiva PTFE-reagenskontaktytor i dessa septumförslutningar för mediaflaskor.
Kombinera den elastomera tätningen av silikon med icke-reaktiva polytetrafluoretylenreagenskontaktytor i Thermo Scientific™ Nalgene™ Septum förslutningar, för användning med Nalgene™ Steril PET & PETG mediaflaskor.
Funktioner
  • Steril 10 -6 SAL
  • Inga lim används för att fästa septum till högdensitetspolyetenförslutning
  • Icke-cytotoxisk och icke-pyrogen
  • Dubbla septummaterial för förbättrad gasbarriär
Beställningsinformation:
  • Förslutningarna är bulkpackade för enkel hantering.
  • Beställa Nalgene PET eller PETG-flaskor utan förslutning separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Beskrivning Nalgene Förslutning för mediaflaskor
Material HDPE
nr per ärende 240
Antal per förpackning 240
Förpackning Slumpmässig
Sterilitet Sterila
Liner material Silikon, PTFE
Halsfinish 38-430
Lämplig för ändamålet Sterila
För användning med (utrustning) Nalgene Steril PET och PETG mediaflaskor
Stängningsstorlek 38-430 mm
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i enlighet med ISO 13485 kvalitetskrav
Produkttyp Septum stängning