Läs mer
Nalgene™ Settlometerburk med lock
Produktkod. 10264351
Change view
För användning med (utrustning):
Nalgene™ Settlometer kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10264351 Nalgene™ Settlometer kit Varje
1 options
Produktkod. 10264351 Leverantör Thermo Scientific Nalgene Leverantörsnummer 7110109507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2500.00 SEK
    2303.76 SEK / Paket med 1
    Save 196.24 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-02-2027
Ersättningsdel till Nalgene™ Settlometer kit
Nalgene™ Settlometerburk med lock är en reservdel i Nalgene™ Settlometersats Kat # 1010-0507. De Nalgene™ Settlometer Kit används för att analysera den aktiverade slamprocessen i avloppsreningsverk. 2L-burken är lätt, transparent, mycket slagtålig och har lättlästa vita graderingar.
Funktioner
  • Lättvikt
  • Genomskinlig
  • Slagtålig
  • Lättlästa vita graderingar
  • Ungefärliga burkmått: OD xH: 3,3x 7,5 tum. (13.2x 19,1 cm)
  • Polykarbonatmaterial
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 2L polykarbonatburk
Typ Reservdel
För användning med (utrustning) Nalgene™ Settlometer kit