Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Settlometer-kit
Beskrivning
Analysera processen för aktivt slam med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Settlometer Kit. Ett helt plastverktyg för operatörer av avloppsvattenreningsverk, detta kit är ett kostnadseffektivt alternativ till glasmotsvarigheter. Settlometer- och centrifugtester för slamkvalitet används vid analys av aktivslamprocessen. 2L-burken är lätt, transparent, mycket slagtålig och har lättlästa vita graderingar. Paddeln möjliggör omrörning utan att riva burken. Tuberna passar bordscentrifuger upp till 6000 x g utan kuddar eller adaptrar.
Funktioner:
- 2L burk är lätt, transparent och slagtålig med lättlästa vita graderingar
- Paddeln möjliggör omröring av provet utan att riva burken
- Centrifugrör har inbyggda graderingar och friktionspassningsstängningar
- För brädcentrifuger (kliniska); krosssäkra rör tål krafter upp till 6000 × g utan kuddar eller adaptrar, vilket eliminerar risken för krossat glas
Beställningsinformation:
- Ungefärliga burkmått: O.D. × H: 3,3 × 7,5″ (13,2 × 19,1 cm)
- Rörmått, överdos × . H: 0,68 × 25,6″ (1,7 × 11,9 cm)
- Ersättningsburk och lock finns tillgängligt, beställ Cat. Nr. 711010-9507
Innehåller:
- Polykarbonatburk och lock
- Polypropenpaddel
- Tio 15 ml (0,5 oz.) polykarbonat koniska centrifugrör med friktionspassande polypropenförslutningar
- Instruktionshäfte
- Datablad
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Kit har utvärderats av National Training and Operational Technology Center (NTOTC) i USA |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Beskrivning | Settlometer-kit |
| Material | Polykarbonat |
| nr per ärende | 4 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Typ | Settlometer |
| Höjd (engelska) | 7,5 tum |
| Höjd (engelska) rör | 4,7 tum |
| Höjd (metrisk) | 191 mm |
| Visa mer |