Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Erlenmeyer-flaskor för engångsbruk med bafflad botten: Steril
Produktkod. 10082332
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Stängningsstorlek:
70 mm
38-430 mm
45-430 mm
Förslutningstyp:
Solid, ej ventilerad
Ventilerad
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 4
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förslutningstyp Förpackningsstorlek
10082332 500 mL 45-430 mm Ventilerad Paket med 12
10395012 125 mL 38-430 mm Solid, ej ventilerad Paket med 24
10764033 250 mL 38-430 mm Solid, ej ventilerad Paket med 12
10345112 500 mL 45-430 mm Solid, ej ventilerad Paket med 12
10599592 2000 mL 45-430 mm Solid, ej ventilerad Paket med 4
10750664 2800 mL 70 mm Solid, ej ventilerad Paket med 4
10529962 125 mL 38-430 mm Ventilerad Paket med 24
10403972 250 mL 38-430 mm Ventilerad Paket med 12
10206582 1000 mL 45-430 mm Ventilerad -
10434162 2000 mL 45-430 mm Ventilerad Paket med 4
10228602 2800 mL 70 mm Ventilerad Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10082332 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 41160500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2055.00 SEK
    1813.85 SEK / Paket med 12
    Save 241.15 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Spara förberedelsetid och undvika kontamineringsrisk med dessa engångsflaskor, idealiska för suspension av cellkultur, medieförberedelse, blandning och förvaring.
Spara förberedelsetid och undvika kontamineringsrisk genom att använda Thermo Scientific Nalgene engångs-PETG Erlenmeyer-kolvar med baffled bottom, idealiska för suspension av cellkultur, medieberedning, blandning och förvaring. Kristallklart PETG är robust och brytresistent, vilket ökar personlig säkerhet. Alla storlekar finns tillgängliga med eller utan ventil.
Funktioner
  • Sterilt och engångsbruk för att minska kontamineringsrisken
  • BPA-fritt
  • Kollapsar vid autoklav för att minska biologiskt farligt avfall
  • Examinerad för snabb volymbedömning
Garanti: 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material PETG
nr per ärende 12
Antal per förpackning 1
Form Erlenmeyer
Ytbeläggning Hold (Håll)
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Mun stil Smal
Sterilitet Sterila
Bottenform Snopen
Förslutningstyp Ventilerad
Stängningsstorlek 45-430 mm
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.