Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Erlenmeyer-flaskor för engångsbruk med bafflad botten: Steril
Description
Spara förberedelsetid och undvik kontamineringsrisk genom att använda Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Erlenmeyer-flaskor för engångsbruk med bafflad botten, idealisk för suspension av cellkultur, mediaberedning, blandning och förvaring. Kristallklart PETG är robust och brottsäkert, vilket ökar personlig säkerhet. Alla storlekar finns tillgängliga ventilerade eller icke ventilerade.
- Steril och engångsbruk för att minska risken för kontaminering
- Kollapsar vid autoklavering för att minska biologiskt farligt avfall
- Graderad för snabb volymbedömning
- Utmärkt valideringsstöd: Valideringspärm tillgänglig på begäran†
Anmärkning:
†Valideringspärmar är tillgängliga för kunder som supportdokumentation under din produktvalideringsprocess. Denna konfidentiella information kan begäras på: rocregsupport@thermofisher.com. Efter att din begäran har skickats in kommer ett sekretessavtal att skickas till dig för slutförande.
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | PETG |
| nr per ärende | 12 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Form | Erlenmeyer |
| Ytbeläggning | Hold (Håll) |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Graderad | Ja |
| Show More |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.