Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Erlenmeyer-flaskor för engångsbruk med bafflad botten: Steril
Description
Spara förberedelsetid och undvika kontamineringsrisk genom att använda Thermo Scientific Nalgene engångs-PETG Erlenmeyer-kolvar med baffled bottom, idealiska för suspension av cellkultur, medieberedning, blandning och förvaring. Kristallklart PETG är robust och brytresistent, vilket ökar personlig säkerhet. Alla storlekar finns tillgängliga med eller utan ventil.
Funktioner
- Sterilt och engångsbruk för att minska kontamineringsrisken
- BPA-fritt
- Kollapsar vid autoklav för att minska biologiskt farligt avfall
- Examinerad för snabb volymbedömning
Garanti: 90 dagar
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelska) | 4 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Material | PETG |
| nr per ärende | 24 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Form | Erlenmeyer |
| Ytbeläggning | Hold (Håll) |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Graderad | Ja |
| Show More |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.