Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Erlenmeyer-flaskor för engångsbruk med bafflad botten: Steril
Produktkod. 10621513
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Stängningsstorlek:
70 mm
38-430 mm
45-430 mm
Förslutningstyp:
Solid, ej ventilerad
Ventilerad
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 10621513
Brand: Thermo Scientific™ 41131000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara beredningstid och undvik kontamineringsrisk med dessa engångsflaskor, idealiska för suspension av cellkultur, mediaberedning, blandning och förvaring.
Spara förberedelsetid och undvik kontamineringsrisk genom att använda Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Erlenmeyer-flaskor för engångsbruk med bafflad botten, idealisk för suspension av cellkultur, mediaberedning, blandning och förvaring. Kristallklart PETG är robust och brottsäkert, vilket ökar personlig säkerhet. Alla storlekar finns tillgängliga ventilerade eller icke ventilerade.
  • Steril och engångsbruk för att minska risken för kontaminering
  • Kollapsar vid autoklavering för att minska biologiskt farligt avfall
  • Graderad för snabb volymbedömning
  • Utmärkt valideringsstöd: Valideringspärm tillgänglig på begäran†
Anmärkning:
†Valideringspärmar är tillgängliga för kunder som supportdokumentation under din produktvalideringsprocess. Denna konfidentiella information kan begäras på: rocregsupport@thermofisher.com. Efter att din begäran har skickats in kommer ett sekretessavtal att skickas till dig för slutförande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material PETG
nr per ärende 6
Antal per förpackning 1
Form Erlenmeyer
Ytbeläggning Hold (Håll)
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Mun stil Smal
Sterilitet Sterila
Bottenform Snopen
Förslutningstyp Solid, ej ventilerad
Stängningsstorlek 45-430 mm
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.