Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Erlenmeyer-flaskor för engångsbruk med slät botten: Steril
Beskrivning
Spara förberedelsetid och undvik kontamineringsrisk med Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Erlenmeyer-flaskor för engångsbruk med vanlig botten, idealisk för suspension av cellkultur, mediaberedning, blandning och förvaring. Kristallklart PETG är robust och brottsäker, vilket ökar personlig säkerhet. Alla storlekar finns tillgängliga ventilerade eller icke ventilerade.
- Steril och engångsbruk: Minska kontamineringsrisken
- Kollapsar vid autoklavering: Minska biologiskt farligt avfall
- Graderad för snabb volymbedömning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 95 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 2800 mL |
| Material | PETG |
| nr per ärende | 4 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Form | Erlenmeyer |
| Ytbeläggning | Hold (Håll) |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.