Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Erlenmeyer-flaskor för engångsbruk med slät botten: Steril
Produktkod. 10266432
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Stängningsstorlek:
70 mm
38-430 mm
45-430 mm
Förslutningstyp:
Solid, ej ventilerad
Ventilerad
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förslutningstyp Förpackningsstorlek
10266432 125 mL 38-430 mm Ventilerad Paket med 24
10592033 250 mL 38-430 mm Ventilerad Paket med 12
10686673 500 mL 45-430 mm Ventilerad Paket med 12
10357302 1000 mL 45-430 mm Ventilerad Paket med 6
10473582 2000 mL 45-430 mm Ventilerad -
10156192 2800 mL 70 mm Ventilerad Paket med 4
10465622 125 mL 38-430 mm Solid, ej ventilerad Paket med 24
10292032 250 mL 38-430 mm Solid, ej ventilerad Paket med 12
10179661 500 mL 45-430 mm Solid, ej ventilerad Paket med 12
10475622 1000 mL 45-430 mm Solid, ej ventilerad Paket med 6
10385012 2000 mL 45-430 mm Solid, ej ventilerad Paket med 4
10228732 2800 mL 70 mm Solid, ej ventilerad Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10266432 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 41150125
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Spara förberedelsetid och undvika kontamineringsrisk med dessa engångsflaskor, idealiska för suspension av cellkultur, medieförberedelse, blandning och förvaring.
Spara förberedelsetid och undvik kontamineringsrisk med Thermo Scientific Nalgene engångs-PETG Erlenmeyer-flaskor med vanlig botten, idealiska för suspension av cellkultur, medieförberedelse, blandning och förvaring. Kristallklart PETG är robust och brytresistent, vilket ökar personlig säkerhet. Alla storlekar finns tillgängliga med eller utan ventil.
Funktioner
  • Sterilt och engångsbruk för minskad kontamineringsrisk
  • BPA-fritt
  • Kollapsar vid autoklav, vilket minskar biologiskt farligt avfall
  • Examinerad för snabb volymbedömning
  • Regulatorisk dokumentation finns tillgänglig på begäran
Garanti: 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Material PETG
nr per ärende 24
Antal per förpackning 1
Form Erlenmeyer
Ytbeläggning Hold (Håll)
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Mun stil Smal
Sterilitet Sterila
Bottenform Vanlig
Förslutningstyp Ventilerad
Stängningsstorlek 38-430 mm
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.