Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Erlenmeyer-flaskor för engångsbruk med slät botten: Steril
Produktkod. 10292032
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
2800 mL
Stängningsstorlek:
70 mm
38-430 mm
45-430 mm
Förslutningstyp:
Solid, ej ventilerad
Ventilerad
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 24
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 10292032
Brand: Thermo Scientific™ 41120250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spara beredningstid och undvik kontamineringsrisk med dessa engångsflaskor, idealiska för suspension av cellkultur, mediaberedning, blandning och förvaring.
Spara förberedelsetid och undvik kontamineringsrisk med Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Erlenmeyer-flaskor för engångsbruk med vanlig botten, idealisk för suspension av cellkultur, mediaberedning, blandning och förvaring. Kristallklart PETG är robust och brottsäker, vilket ökar personlig säkerhet. Alla storlekar finns tillgängliga ventilerade eller icke ventilerade.
Funktioner
  • Steril och engångsbruk: Minska kontamineringsrisken
  • Kollapsar vid autoklavering: Minska biologiskt farligt avfall
  • Graderad för snabb volymbedömning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material PETG
nr per ärende 12
Antal per förpackning 1
Form Erlenmeyer
Ytbeläggning Hold (Håll)
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Mun stil Smal
Sterilitet Sterila
Bottenform Vanlig
Förslutningstyp Solid, ej ventilerad
Stängningsstorlek 38-430 mm
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.