Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Erlenmeyer-flaskor för engångsbruk med slät botten: Steril
Beskrivning
Spara förberedelsetid och undvik kontamineringsrisk med Thermo Scientific Nalgene engångs-PETG Erlenmeyer-flaskor med vanlig botten, idealiska för suspension av cellkultur, medieförberedelse, blandning och förvaring. Kristallklart PETG är robust och brytresistent, vilket ökar personlig säkerhet. Alla storlekar finns tillgängliga med eller utan ventil.
- Steril och engångsbruk: Minska kontamineringsrisken
- Kollapsar vid autoklavering: Minska biologiskt farligt avfall
- Graderad för snabb volymbedömning
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 16 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | PETG |
| nr per ärende | 12 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Form | Erlenmeyer |
| Ytbeläggning | Hold (Håll) |
| Gröna funktioner | ACT Ecolabel (Silver) |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.