Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen, spigotstängning med låsmutter i polypropen och TPE-plugg
Beskrivning
Använd Thermo Scientific™ Nalgene™ spigotstängning med polypropenlåsmutter och TPE-plugg istället för kran när du autoklaverar vätskor i en Nalgene baljong för att ge en läckagesäker† tätning. Denna stängning är också användbar vid hantering som kan skada eller av misstag slå på en kran, eller när en kran utan kran behövs. Passar alla Nalgene baljonger med kran och utvalda Nalgene tankar med kran.
- Stängning håller lösningarna säkra genom att tillhandahålla en läckagesäker† tätning
- Designad för att passa Nalgene baljonger Clearboys™ Lowboys™ och tankar med gängstorlek på 1-1/8″, 12 hanskruvhuvud
- Autoklaveringsbar
Innehåller:
Vit polypropenlåsmutter, TPE-plugg
Anmärkning:
Nalgene LDPE, HDPE, PP och PMP behållare kan användas för långtidslagring, men direkt UV-exponering bör undvikas.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Spigot Closure PP/TPE passar alla 1-1/8 tum Spigot-bossar 1-1/8 tum |
| Diameter (metrisk) Innerslang | 16 mm |
| För användning med (utrustning) | Nalgene Dammar Clearboys Lowboys och tankar med gängstorlek på 1-1/8 tum, 12 hanskruvhuvud |
| Material | Polypropen, TPE |
| nr per ärende | 24/Cs. |
| Antal per förpackning | 4 Pk. |
| Produkttyp | Tappstängning |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.