Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tappar för lagringstankar
Code produit 15981651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Material:
LDPE
Polypropen
Stängningsstorlek:
1,12 tum x 12 hongänga gänga
12,7 mm NPT innergänga
19 mm NPT hangänga
Packungsgröße:
Paket med 12
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Material Stängningsstorlek Packungsgröße
15981651 Polypropen 1,12 tum x 12 hongänga gänga Paket med 12
12867830 LDPE 12,7 mm NPT innergänga Paket med 6
12877830 LDPE 19 mm NPT hangänga Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15981651 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 64210010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7185.00 SEK
    6514.07 SEK / Paket med 12
    Save 670.93 SEK
    9% Av
Alle Werbeaktionen anzeigen
Beräknad leverans: 02-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Säkerställ säker och effektiv vätskeavledning Thermo Scientific™ Nalgene™ Tappar för lagringstankar, för användning med Naglene™ tankar upp till 100 gal. med fabriksinstallerad gängad boss.
Säkerställ säker och effektiv vätskedispensering från tankar genom att använda Thermo Scientific™ Nalgene™ Tappar för lagringstankar. Tappar är för användning med Naglene™ tankar upp till 100 gal. med fabriksinstallerad gängad boss.
Inkluderar
  • PTFE O-ringar (6421-0010 inkluderar två O-ringar)
Anmärkning:
Se till att behållare och kran har kompatibel kemisk beständighet innan installation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Stängningsstorlek 1,12 tum x 12 hongänga gänga
Typ Tapp
Material Polypropen
Kapacitet (engelska) 100 gal.
Kapacitet (metrisk) 378 L
nr per ärende 12
Antal per förpackning 1
Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.