Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tappar för lagringstankar
Produktkod. p-4522045
Material:
LDPE
Polypropen
Stängningsstorlek:
1.12 in. x 12 female screw thread
12.7mm NPT male thread
19mm NPT male screw thread
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 12867830
Brand: Thermo Scientific™ 64200500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ säker och effektiv vätskeavledning Thermo Scientific™ Nalgene™ Tappar för lagringstankar, för användning med Naglene™ tankar upp till 100 gal. med fabriksinstallerad gängad boss.
Säkerställ säker och effektiv vätskedispensering från tankar genom att använda Thermo Scientific™ Nalgene™ Tappar för lagringstankar. Tappar är för användning med Naglene™ tankar upp till 100 gal. med fabriksinstallerad gängad boss.
Includes
  • PTFE O-rings (6421-0010 includes two O-rings)
Note:
Make sure container and spigot have compatible chemical resistance before installing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsstorlek 12.7mm NPT male thread
Typ Tapp
Material LDPE
Kapacitet (engelska) 100 gal.
Kapacitet (metrisk) 378 L
nr per ärende 6
Antal per förpackning 1
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.