Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Färgningslåda
Beskrivning
Färga, fixera och hantera ömtåliga elektroforesgeler och membran med mindre risk för skada än konventionella metoder. Thermo Scientific™ Nalgene™ Staining Box är utrustad med ett bottenavlopp så att du kan byta lösning utan att störa lådans övriga ömtåliga innehåll. Boxen rymmer 4,8 tum x 4,8 tum (189 mm x 189 mm) gel tillsammans med 500 ml vätska.
- Polymethylpentene box and polypropylene copolymer cover
- Useful over a -70° to +70°C (-94° to +158°F) temperature range
- Good chemical compatibility with acids, bases and select organic solvents for a versatile range of protocols
- LDPE plug in bottom for easy drainage of liquid with minimal handling of gel and provides a leakproof seal
- Plug won't interfere with cover or contents of boxes on a benchtop or shaker
- Stackable, with a handle on each end for safe, easy carrying
- Microwavable and easy to clean
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Replacement Plug for 5705-1010 and -2020 |
| Typ | Staining Box Plug |
| nr per ärende | 12 |
| Antal per förpackning | 12 |