Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Färgningslåda
Produktkod. 10492491
Change view
Typ:
Färgningsboxpropp
Gelfärgningslåda
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10492491 Gelfärgningslåda Varje
10172491 Färgningsboxpropp Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10492491 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 57051010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.33 SEK
    434.58 SEK / Paket med 1
    Save 36.75 SEK
    7% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färga, fixera och hantera ömtåliga elektroforesgeler och membran med mindre risk för skador än konventionella metoder med dessa färgningsboxar.
Färga, fixera och hantera ömtåliga elektroforesgeler och membran med mindre risk för skada än konventionella metoder. Thermo Scientific™ Nalgene™ Staining Box är utrustad med ett bottenavlopp så att du kan byta lösning utan att störa lådans övriga ömtåliga innehåll. Boxen rymmer 4,8 tum x 4,8 tum (189 mm x 189 mm) gel tillsammans med 500 ml vätska.
  • Polymethylpentene box and polypropylene copolymer cover
  • Useful over a -70° to +70°C (-94° to +158°F) temperature range
  • Good chemical compatibility with acids, bases and select organic solvents for a versatile range of protocols
  • LDPE plug in bottom for easy drainage of liquid with minimal handling of gel and provides a leakproof seal
  • Plug won't interfere with cover or contents of boxes on a benchtop or shaker
  • Stackable, with a handle on each end for safe, easy carrying
  • Microwavable and easy to clean
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Gelfärgningslåda
Material PMP
Antal per förpackning 1
Mått (L x B x H) 5 x 5 x 2 in. (12.7 x 12.7 x 5.08 cm)
Längd (engelska) 5 tum
Längd (metrisk) 12.7 cm
Bredd (engelska) 5 tum
Bredd (metrisk) 12.7 cm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 5.08 cm