Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pincett i rostfritt stål, böjd spets
Beskrivning
Designad för användning i ett brett spektrum av applikationer, Thermo Scientific™ Nalgene™ filtreringsutrustning och tillbehör kan användas tillsammans med våra olika linjer av filtreringsenheter.
- Stål, rostfritt
- Självstängande (böjd spets)
- Tandat greppområde
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pincett |
| Material | Rostfritt stål |
| Beskrivning | Rostfritt stålpincett, böjd spets |
| Antal per förpackning | 1 |
| Kvantitet | Ea. |
| Stil | Självstängande böjning |
| Tipsstil | Böjd, rund, tandrad |