Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pincett i rostfritt stål, rak spets
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10112161
Tipsstil:
Rak, platt, tandad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10112161
Brand: Thermo Scientific™ DS03990002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nalgene Tång i rostfritt stål finns i böjda eller raka spetsstilar. Böjd spets är designad för enkel borttagning och hantering av filtermembran.
Designad för användning i ett brett spektrum av applikationer, Thermo Scientific™ Nalgene™ filtreringsutrustning och tillbehör kan användas tillsammans med våra olika linjer av filtreringsenheter.
  • Stål, rostfritt
  • Självstängande (böjd spets)
  • Tandat greppområde
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tipsstil Rak, platt, tandad
Antal per förpackning 1
Material Rostfritt stål
Produkttyp Tång
Typ Tång
Beskrivning Pincett i rostfritt stål, rak spets
Kvantitet Ea.
Stil Rak