Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sterila analytiska filterenheter
Beskrivning
När vi utför analytisk filtrering i ditt labb förstår vi att partikelretentionseffektivitet är avgörande för din forskning. Att producera korrekta resultat i denna typ av testning är särskilt beroende av filtrets prestanda när det gäller att hålla kvar mikrober på membranet. Vi byggde vår Nalgene analytiska filterprodukter med allt detta i åtanke. I över 50 år har vi tillhandahållit exakta, lättanvända system för återvinning av mikroorganismer och partiklar för kvalitetskontroll och forskning. Enheter överskrider återställningskraven som anges i ISO 7704. CN-membran tillverkas för användning i bakteriologisk analys av dricksvatten i enlighet med förfaranden som refereras i APHA Standard Method och laboratoriestandarder för utrustning och material som anges av USA Naturvårdsverket.
- Gamma-steriliserad, individuellt förpackad
- Den övre kammaren snäpper bort från mottagaren för att hämta membranet med steril pincett
- Ger utmärkt återhämtning och tillväxt av mikroorganismer
- Mottagaren är graderad från 20 till 150 ml för enkel avläsning av provvolymen
- Bred bas är stabil på bänken
- 0,2 μm storlek är idealisk för sterilitetstester
- 0,45 μm storlek har svart rutnät för att underlätta koloniräkning
Specifikationer
Specifikationer
| Material (membran) | Cellulosanitrat |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| nr per ärende | 72 |
| Antal per förpackning | 12 |
| Typ | Filterenhet |
| Diameter (metrisk) membran | 47 mm |