Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene Kranenhet för akrylburetter
Produktkod. 10642102
Change view
Material:
PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10642102 PTFE Paket med 2
1 options
Produktkod. 10642102 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 7136501025
Beräknad leverans: 03-03-2027
För användning med 25 ml akryl Nalgene Brottbeständiga buretter.
För användning med: Nalgene 25 ml akrylburet (kat. nr. 36500025)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Självsmörjande
Beskrivning Avstängningskran Assy Endast 3650-0025 25mL
Material PTFE
Längd (engelska) 0,98 tum
Längd (metrisk) 25 mm
För användning med (utrustning) Nalgene 25 ml akrylburet (36500025)