Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Avstängningskranar
Produktkod. 10279070
Change view
Pluggborrning:
2 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggborrning Förpackningsstorlek
10279070 4 mm Varje
15991651 2 mm Paket med 6
11369554 2 mm Paket med 6
15223079 4 mm Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10279070 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 64600004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00 SEK
    517.45 SEK / Paket med 1
    Save 147.55 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utveckla interna vätskeöverföringssystem för exakt fyllning eller dispensering. Dessa kranar ger tillförlitlig, exakt vätskeflödeskontroll.
Tillåt pålitlig, exakt vätskeflödeskontroll i vätskehanteringssystem genom att använda Thermo Scientific™ Nalgene™ Avstängningskranar. De är idealiska för användning vid utveckling av interna vätskeöverföringssystem för enkelriktad vätskebana för exakt fyllning eller dispensering. Tvåvägskranarna har tandade rör i varje ände.
  • Serrated tubulation on each end accepts 1/2″ through 5/16″ tubing
  • Polypropylene with Teflon™ TFE plug
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kran
Pluggborrning 4 mm
Material Polypropen
Antal per förpackning 1
nr per ärende 6
För användning med (utrustning) In-House Fluid Transfer System
Pluggmaterial Polypropen
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.