Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Avstängningskranar
Produktkod. 15223079
Pluggborrning:
2 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 15223079
Brand: Thermo Scientific™ 64600004
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Utveckla interna vätskeöverföringssystem för exakt fyllning eller dispensering. Dessa kranar ger tillförlitlig, exakt vätskeflödeskontroll.
Tillåt pålitlig, exakt vätskeflödeskontroll i vätskehanteringssystem genom att använda Thermo Scientific™ Nalgene™ Avstängningskranar. De är idealiska för användning vid utveckling av interna vätskeöverföringssystem för enkelriktad vätskebana för exakt fyllning eller dispensering. Tvåvägskranarna har tandade rör i varje ände.
  • Serrated tubulation on each end accepts 1/2″ through 5/16″ tubing
  • Polypropylene with Teflon™ TFE plug
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kran
Pluggborrning 4 mm
Material Polypropen
Antal per förpackning 1
nr per ärende 6
För användning med (utrustning) In-House Fluid Transfer System
Pluggmaterial Polypropen
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.