Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Förvaringsställ för mikroplattor, 4x4
Produktkod. 10718702
Change view
Håller:
Mikroplattor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
10718702 Mikroplattor Varje
1 options
Produktkod. 10718702 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 50390048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6450.00 SEK
    5005.31 SEK / Paket med 1
    Save 1444.69 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 02-04-2027
Förvara och transportera prover på ett säkert sätt i mikroplattor, plattor med djupa brunnar och kryobanksställ med dessa horisontella förvaringsställ.
Transportera prover i mikroplatta, djupbrunnsplattor och kryobanksställ med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Förvaringsställ för mikroplattor. Dessa robusta ställ ger ett säkert, bekvämt lagringssystem och är idealiska för lagring av genombibliotek, DNA- och RNA-bibliotek, lagring av föreningar för screening med hög genomströmning och kort- eller långtidslagring av föreningar eller mikrober.
  • Racken rymmer 1,0 ml kryobanksflaskor för kryogena förvaringsflaskor
  • Horisontell design passar de flesta kylskåp och frysar
  • Fästet på varje fack håller plattorna säkert på plats
  • Handtag på toppar och sidor för enkel transport
  • Etiketthållare för enkel identifiering av innehållet i stället
Garanti: 90 dagar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Silver
Håller Mikroplattor
Material Aluminium
Form Rektangulär
Staplingsbar Nej
nr per ärende 1 st.
Antal per förpackning 1 st.
Mått (L x B x H) 15 x 5,5 x 8,5 tum. (38,7 x 13,9 x 21,6 cm)
Längd (metrisk) 38.7 cm
Längd (engelska) 15 tum
Bredd (engelska) 5,5 tum
Höjd (engelska) 8,5 tum
Produkttyp Mikroplattställ
Höjd (metrisk) 21.6 cm
Array 4 x 4
Bredd (metrisk) 13.9 cm
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.