Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Stormvattenprovtagare och monteringssats
Beskrivning
De Nalgene™ Storm Water Sampler är en bekväm och prisvärd enhet för att samla in kvartalsvisa dagvattenprover i enlighet med EPA:s provtagningskrav. Sluta stå i regnet och vänta på att vattnet ska flöda eller missade provtagningsevenemang. Dagvattenprovtagaren kan samla ett helt 1-liters gripprov av första spolning av dagvatten genom ett dagvattendike, bäck eller stormgaller. Placera helt enkelt provtagaren i sitt skyddande monteringsrör före en regnhändelse och lämna den på plats tills efter stormen.
- Fluorerad övre struktur förhindrar att olja och fett fastnar på uppsamlingsanordningen, vilket ger ett rent gram och förhindrar återhämtning av låg bias
- Flytande kulventil stänger automatiskt provporten för att förhindra sammanblandning med senare avrinning och förlust av flyktiga analyter
- Provtagaren uppfyller EPA NPDES MSGP (Fed. Reg. FRL-6880-5 10/20/00) och de flesta statliga allmänna krav för provtagning av tillstånd
- Engångsprovtagningsanordning är avsedd för engångsbruk
Innehåller:
- EPDM packning
- Övre kupol av fluorerad högdensitetspolyeten
- Kulventil av polypropen
- Polytetrafluoretenfodrad förslutning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vattenprovtagare |
| Material | Glas |
| Beskrivning | Stormvattenprovtagare för olja& Smörj 1L |
| Inkluderar | Bärnstensglasflaska |
| Stängningsmaterial | PTFE |
| Kapacitet (engelska) | 33,8 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Stängningsstorlek | 89 mm |
| Certifikat och efterlevnad | Möter EPA NPDES MSGP (Fed. Reg. FRL-6880-5 10/20/00 och de flesta statliga krav på provtagning |
| Kvantitet | 1/Pk., 4/Cs. |