Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Raksidiga polykarbonatburkar med bred mun och förslutning
Produktkod. 10290881
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
38 mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10290881 250 mL 70 mm Paket med 4
10710982 15 mL 38 mm Paket med 4
10312621 30 mL 43 mm Paket med 4
10740982 60 mL 53 mm Paket med 4
10762532 125 mL 70 mm -
10622361 500 mL 120 mm Paket med 4
10578661 1000 mL 120 mm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10290881 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21160250
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Samla och förvara pastor, fasta ämnen, prover och laboratorietillbehör i dessa klara, raksidiga PC-burkar med bred mun, som är mycket slagtåliga och extremt mångsidiga.
Samla och förvara pastor, fasta ämnen, prover och laboratorietillbehör med fönsterklar Thermo Scientific™ Nalgene™ Raka sidor med bred mun. Ett brett temperaturområde (−135 °C till +°135 C) gör dessa burkar till ett utmärkt val för kylrum och kyla hela vägen till autoklaven. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Dessa högt slagtåliga burkar är extremt mångsidiga. Inte vätsketät.
  • Excellent for cold room and refrigerated use — easy to see contents
  • Wide-mouth and straight sides provide full-access and complete sample retrieval ease
  • 15, 30 and 60mL jars have natural polypropylene closures
  • 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking
  • 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads; recommended for use with Fluid Transfer Closure DS2153-0700
  • Not liquid leakproof; not recommended for liquid transport
  • Autoclavable/Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Klart
Diameter (engelska) 2,6 tum
Diameter (engelska) Innerhals 2.5 in.
Diameter (metrisk) Innerhals 64 mm
För användning med (applikation) Förvaring
Inkluderar Täcka
Material Polykarbonat
nr per ärende 24
Antal per förpackning 4
Vikt (metrisk) 65 g
Klarhet Klart
Mun Bred
Höjd (metrisk) 118 mm
Höjd (engelska) 4,7 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 70 mm
Diameter (metrisk) 65 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Kapacitet (engelska) 8 oz.
Form Rund
Produkttyp Raksidig burk