Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Raksidiga polykarbonatburkar med bred mun och förslutning
Description
Samla och förvara pastor, fasta ämnen, prover och laboratorietillbehör med fönsterklar Thermo Scientific™ Nalgene™ Raka sidor med bred mun. Ett brett temperaturområde (−135 °C till +°135 C) gör dessa burkar till ett utmärkt val för kylrum och kyla hela vägen till autoklaven. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Dessa högt slagtåliga burkar är extremt mångsidiga. Inte vätsketät.
- Utmärkt för kallrum och kylskåpt bruk — och lättsynligt innehåll
- Breda och raka sidor ger full åtkomst och fullständig provtagning är enkel
- 15, 30 och 60 ml burkar har naturliga polypropenförslutningar
- 125 ml till 1 liters burkar har vita polypropenförslutningar med nedsänkta lock för stapling
- 125 och 250 ml storlekar passar Osterizer™ och andra mixers som har Mason Jar-gängor; rekommenderas för användning med Fluid Transfer Closure DS2153-0700
- Inte vätsketätt; inte rekommenderat för flytande transport
- Autoklavbar/transparent
Specifications
Specifications
| Kapacitet | 1 oz., 30 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 1,4 tum |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,3 tum. |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 33 mm |
| För användning med (applikation) | Förvaring |
| Inkluderar | Täcka |
| Material | Polykarbonat |
| nr per ärende | 48 |
| Show More |