Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Raksidiga polykarbonatburkar med bred mun och förslutning
Beskrivning
Samla och förvara pastor, fasta ämnen, prover och laboratorietillbehör med fönsterklar Thermo Scientific™ Nalgene™ Raka sidor med bred mun. Ett brett temperaturområde (−135 °C till +°135 C) gör dessa burkar till ett utmärkt val för kylrum och kyla hela vägen till autoklaven. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Dessa högt slagtåliga burkar är extremt mångsidiga. Inte vätsketät.
- Excellent for cold room and refrigerated use — easy to see contents
- Wide-mouth and straight sides provide full-access and complete sample retrieval ease
- 15, 30 and 60mL jars have natural polypropylene closures
- 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking
- 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads; recommended for use with Fluid Transfer Closure DS2153-0700
- Not liquid leakproof; not recommended for liquid transport
- Autoclavable/Transparent
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 2 oz., 60 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (engelska) | 1,8 tum |
| Diameter (engelska) Innerhals | 1,7 tum |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 44 mm |
| För användning med (applikation) | Förvaring |
| Inkluderar | Täcka |
| Material | Polykarbonat |
| nr per ärende | 48 |
| Visa mer |