Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Raksidiga polykarbonatburkar med bred mun och förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4521772
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Stängningsstorlek:
38 mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10710982
Brand: Thermo Scientific™ 21160015
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Samla och förvara pastor, fasta ämnen, prover och laboratorietillbehör i dessa klara, raksidiga PC-burkar med bred mun, som är mycket slagtåliga och extremt mångsidiga.
Samla och förvara pastor, fasta ämnen, prover och laboratorietillbehör med fönsterklar Thermo Scientific™ Nalgene™ Raka sidor med bred mun. Ett brett temperaturområde (−135 °C till +°135 C) gör dessa burkar till ett utmärkt val för kylrum och kyla hela vägen till autoklaven. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material. Dessa högt slagtåliga burkar är extremt mångsidiga. Inte vätsketät.
  • Excellent for cold room and refrigerated use — easy to see contents
  • Wide-mouth and straight sides provide full-access and complete sample retrieval ease
  • 15, 30 and 60mL jars have natural polypropylene closures
  • 125mL to 1L jars have white polypropylene closures with recessed tops for stacking
  • 125 and 250mL sizes fit Osterizer™ and other blenders that have Mason Jar threads; recommended for use with Fluid Transfer Closure DS2153-0700
  • Not liquid leakproof; not recommended for liquid transport
  • Autoclavable/Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 0,5 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelska) 0,5 oz.
Färg Klart
Diameter (engelska) 1,2 tum
Diameter (engelska) Innerhals 1,1 tum
Diameter (metrisk) Innerhals 29 mm
För användning med (applikation) Förvaring
Inkluderar Täcka
Material Polykarbonat
nr per ärende 48
Antal per förpackning 4
Vikt (metrisk) 14 g
Klarhet Klart
Mun Bred
Form Rund
Höjd (metrisk) 46 mm
Produkttyp Raksidig burk
Höjd (engelska) 1,8 tum
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 38 mm
Diameter (metrisk) 31 mm
Förslutningstyp Skruvlock