Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ Ytskydd
Beskrivning
Absorbera spill och dämpa brytbara föremål med Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ Ytskydd. De är långvariga, vattentäta, halkbeständiga och kemikaliebeständiga. Det tygliknande överskiktet faller inte isär även när det är blött.
- Dämpad yta minimerar brytning av glaslabware när den tappas eller välter
- Lakan ligger platt och är halkbeständiga
- Plan yta med låg lugg ger stabilitet för glas som sannolikt tippar
- Polyetenunderlag motstår starka kemikalier och skyddar bänkskivan från spill och korrosion
- Super Versi-Dry absorberar snabbt upp till 1050mL/m 2 för att snabbt absorbera spill med tusentals Thermo Scientific Törstiga celler
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ytskydd |
| Absorptionsförmåga | 1050 ml/m 2 |
| Längd (engelska) | 18 tum |
| Längd (metrisk) | 46 cm |
| Bredd (engelska) | 20 tum |
| Bredd (metrisk) | 51 cm |
| Mått (L x B) | 18 x 20 tum |
| Beskrivning | Matta |
| Kvantitet | 350 Pk. |