Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ Ytskydd
Produktkod. 10460733
Change view
Mått (L x B):
18 x 20 tum
18 x 40 tum
20 tum x 250 fot
20 tum x 30 meter.
20 x 43 tum
40 tum x 200 fot
Beskrivning:
250 fot Dispenser Pk. Rulla
Bordsunderlägg
Bred rulle
Lång matta
Matta
Rulla
Förpackningsstorlek:
4 rullar
61m
Paket med 100
Paket med 150
Paket med 175
Paket med 350
Paket med 50
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Beskrivning Förpackningsstorlek
10460733 20 x 43 tum Bordsunderlägg Paket med 150
10661922 20 tum x 250 fot 250 fot Dispenser Pk. Rulla Varje
10182361 18 x 20 tum Matta Paket med 350
10395951 18 x 40 tum Lång matta Paket med 175
10779441 20 tum x 30 meter. Rulla 4 rullar
10789601 40 tum x 200 fot Bred rulle 61m
10325861 18 x 20 tum Matta Paket med 100
10264461 18 x 40 tum Lång matta Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10460733 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 7404300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5880.00 SEK
    5306.40 SEK / Paket med 150
    Save 573.60 SEK
    9% Av
I lager
Absorbera spill och dämpa brytbara föremål med långvariga, vattentäta, halkbeständiga och kemikaliebeständiga ytskydd.
Absorbera spill och dämpa brytbara föremål med Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ Ytskydd. De är långvariga, vattentäta, halkbeständiga och kemikaliebeständiga. Det tygliknande överskiktet faller inte isär även när det är blött.
  • Dämpad yta minimerar brytning av glaslabware när den tappas eller välter
  • Lakan ligger platt och är halkbeständiga
  • Plan yta med låg lugg ger stabilitet för glas som sannolikt tippar
  • Polyetenunderlag motstår starka kemikalier och skyddar bänkskivan från spill och korrosion
  • Super Versi-Dry absorberar snabbt upp till 1050mL/m 2 för att snabbt absorbera spill med tusentals Thermo Scientific Törstiga celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ytskydd
Absorptionsförmåga 1050 ml/m 2
Längd (engelska) 20 tum
Längd (metrisk) 51 cm
Bredd (engelska) 43 tum.
Bredd (metrisk) 110 cm
Mått (L x B) 20 x 43 tum
Beskrivning Bordsunderlägg
Kvantitet 150 Pk.