Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ Ytskydd
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10779441
Change view
Beskrivning:
250 fot Dispenser Pk. Rulla
Bordsunderlägg
Bred rulle
Lång matta
Matta
Rulla
Förpackningsstorlek:
4 rullar
61m
Paket med 100
Paket med 150
Paket med 175
Paket med 350
Paket med 50
Varje
Produktkod. Beskrivning unitSize
10779441 Rulla 4 rullar
10661922 250 fot Dispenser Pk. Rulla Varje
10182361 Matta Paket med 350
10395951 Lång matta Paket med 175
10460733 Bordsunderlägg Paket med 150
10789601 Bred rulle 61m
10325861 Matta Paket med 100
10264461 Lång matta Paket med 50
8 options
Produktkod. 10779441
Brand: Thermo Scientific™ 7405000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Absorbera spill och dämpa brytbara föremål med långvariga, vattentäta, halkbeständiga och kemikaliebeständiga ytskydd.
Absorbera spill och dämpa brytbara föremål med Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ Ytskydd. De är långvariga, vattentäta, halkbeständiga och kemikaliebeständiga. Det tygliknande överskiktet faller inte isär även när det är blött.
  • Dämpad yta minimerar brytning av glaslabware när den tappas eller välter
  • Lakan ligger platt och är halkbeständiga
  • Plan yta med låg lugg ger stabilitet för glas som sannolikt tippar
  • Polyetenunderlag motstår starka kemikalier och skyddar bänkskivan från spill och korrosion
  • Super Versi-Dry absorberar snabbt upp till 1050mL/m 2 för att snabbt absorbera spill med tusentals Thermo Scientific Törstiga celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ytskydd
Absorptionsförmåga 1050 ml/m 2
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30 m
Bredd (engelska) 20 tum
Bredd (metrisk) 51 cm
Beskrivning Rulla
nr per ärende 4 Rolls
Antal per förpackning 1 rulle
Objektbeskrivning Versi-Dry Super Absorbant Roll 20 in. x 100 ft.; 4 rolls x 100 ft.