Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ Ytskydd
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10789601
Beskrivning:
250 fot Dispenser Pk. Rulla
Bred rulle
Lång matta
Matta
Rulla
Table Mat
Förpackningsstorlek:
4 rullar
61m
Paket med 100
Paket med 150
Paket med 175
Paket med 350
Paket med 50
Varje
Produktkod. 10789601
Brand: Thermo Scientific™ 7420000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Absorbera spill och dämpa brytbara föremål med långvariga, vattentäta, halkbeständiga och kemikaliebeständiga ytskydd.
Absorbera spill och dämpa brytbara föremål med Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ Ytskydd. De är långvariga, vattentäta, halkbeständiga och kemikaliebeständiga. Det tygliknande överskiktet faller inte isär även när det är blött.
  • Dämpad yta minimerar brytning av glaslabware när den tappas eller välter
  • Lakan ligger platt och är halkbeständiga
  • Plan yta med låg lugg ger stabilitet för glas som sannolikt tippar
  • Polyetenunderlag motstår starka kemikalier och skyddar bänkskivan från spill och korrosion
  • Super Versi-Dry absorberar snabbt upp till 1050mL/m 2 för att snabbt absorbera spill med tusentals Thermo Scientific Törstiga celler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ytskydd
Absorptionsförmåga 1050 ml/m 2
Längd (engelska) 200 ft.
Längd (metrisk) 60.96 m
Bredd (engelska) 40 tum.
Bredd (metrisk) 101.6 cm
Beskrivning Bred rulle
nr per ärende 1 rulle
Antal per förpackning 1 rulle
Objektbeskrivning Versi-Dry Superabsorberande 40 tum x 200 fot; 1 rulle x 200 fot.