Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ Ytskydd
Beskrivning:
250 fot Dispenser Pk. Rulla
Bordsunderlägg
Bred rulle
Lång matta
Matta
Rulla
Förpackningsstorlek:
4 rullar
61m
Paket med 100
Paket med 150
Paket med 175
Paket med 350
Paket med 50
Varje
Beskrivning
Absorbera spill och dämpa brytbara föremål med Thermo Scientific™ Nalgene™ Super Versi-Dry™ Ytskydd. De är långvariga, vattentäta, halkbeständiga och kemikaliebeständiga. Det tygliknande överskiktet faller inte isär även när det är blött.
- Dämpad yta minimerar brytning av glaslabware när den tappas eller välter
- Lakan ligger platt och är halkbeständiga
- Plan yta med låg lugg ger stabilitet för glas som sannolikt tippar
- Polyetenunderlag motstår starka kemikalier och skyddar bänkskivan från spill och korrosion
- Super Versi-Dry absorberar snabbt upp till 1050mL/m 2 för att snabbt absorbera spill med tusentals Thermo Scientific Törstiga celler
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ytskydd |
| Absorptionsförmåga | 1050 ml/m 2 |
| Längd (engelska) | 250 ft. |
| Längd (metrisk) | 76 m |
| Bredd (engelska) | 20 tum |
| Bredd (metrisk) | 51 cm |
| Beskrivning | 250 fot Dispenser Pk. Rulla |
| nr per ärende | 1 rulle |
| Antal per förpackning | 1 rulle |
| Objektbeskrivning | Versi-Dry Super Absorbant Roll Dispenser Pk. 20 tum x 250 fot; 1 rulle x 250 fot. |