Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Upphängda magnetiska omrörarstänger
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10008380
Change view
Diameter (metrisk):
54 mm
92 mm
155 mm
För användning med (utrustning):
1000 ml bägare
250 ml bägare
4000 ml bägare
Höjd (metrisk):
28 mm
30 mm
31 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) För användning med (utrustning) Höjd (metrisk) unitSize
10008380 92 mm 1000 ml bägare 30 mm Varje
10110601 54 mm 250 ml bägare 28 mm Varje
10494111 155 mm 4000 ml bägare 31 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10008380 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS66301000
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa upphängda magnetiska omrörarstänger för konstant låghastighets omrörning i vävnadsodlingstillämpningar.
Rör ständigt om vävnadsodlingsapplikationer vid låg hastighet med Thermo Scientific™ Nalgene™ Upphängda magnetiska omrörarstänger.
Funktioner
  • Benen kan komprimeras för att passa genom 1,5 tum (38 mm) öppningar
  • Omrörarstaven lyfts något från kärlets bottenyta för att minimera malningseffekten på cellerna
  • Konsekvent åtgärd vid låga hastigheter
  • Utmärkt motståndskraft mot kemikalier och temperaturer upp till 150 °C
  • Alnico V-magnet inkapslad i PTFE med ETFE-fäste
Anmärkning:
Demonteras för rengöring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Upphängd magnetisk omrörarstång; Stång flytande TFE/ETFE 92 (dia.) x 30 mm
Diameter (engelska) 3,625 tum.
För användning med (utrustning) 1000 ml bägare
Höjd (engelska) 1,187 tum.
Höjd (metrisk) 30 mm
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 92 mm
Material PTFE
Kvantitet 2/Cs.
Typ Omrörningsbar