Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Upphängda magnetiska omrörarstänger
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10110601
Change view
Diameter (metrisk):
54 mm
92 mm
155 mm
För användning med (utrustning):
1000 ml bägare
250 ml bägare
4000 ml bägare
Höjd (metrisk):
28 mm
30 mm
31 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) För användning med (utrustning) Höjd (metrisk) unitSize
10110601 54 mm 250 ml bägare 28 mm Varje
10008380 92 mm 1000 ml bägare 30 mm Varje
10494111 155 mm 4000 ml bägare 31 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10110601 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS66300250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 SEK
    928.62 SEK / Paket med 1
    Save 106.38 SEK
    10% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa upphängda magnetiska omrörarstänger för konstant låghastighets omrörning i vävnadsodlingstillämpningar.
Rör ständigt om vävnadsodlingsapplikationer vid låg hastighet med Thermo Scientific™ Nalgene™ Upphängda magnetiska omrörarstänger.
Funktioner
  • Benen kan komprimeras för att passa genom 1,5 tum (38 mm) öppningar
  • Omrörarstaven lyfts något från kärlets bottenyta för att minimera malningseffekten på cellerna
  • Konsekvent åtgärd vid låga hastigheter
  • Utmärkt motståndskraft mot kemikalier och temperaturer upp till 150 °C
  • Alnico V-magnet inkapslad i PTFE med ETFE-fäste
Anmärkning:
Demonteras för rengöring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Upphängd magnetisk omrörarstång; Störstång flytande TFE/ETFE 54 (dia.) x 28 mm
Diameter (engelska) 2,125 tum.
För användning med (utrustning) 250 ml bägare
Höjd (engelska) 1,125 tum
Höjd (metrisk) 28 mm
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 54 mm
Material PTFE
Kvantitet 1 st
Typ Omrörningsbar