Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer Kolvar gjorda med Teflon™ fluorpolymer och förslutning gjord med Tefzel™
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10152491
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
Stängningsstorlek:
33 mm
38 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10152491
Brand: Thermo Scientific™ 41060125
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför effektivt arbete med organiska lösningsmedel och koncentrerade oxidationsmedel med dessa kolvar, som är okrossbara och motstår praktiskt taget alla kemikalier.
Utför effektivt organiskt lösningsmedel och koncentrerat oxidationsmedel arbete med Thermo Scientific™ Nalgene™ Erlenmeyer Kolvar gjorda med Teflon™ fluorpolymer och förslutning gjord med Tefzel™ , som är okrossbara, autoklaverbara, nästan transparenta och motstår praktiskt taget alla kemikalier. Kombinera den utmärkta kemiska resistensen hos FEP med bekvämligheten med en skruvförslutning. Dessa kolvar kan vara ett värdefullt inslag i laboratoriesäkerhetsprogram.
  • För spårmetallarbete, sterilisera kemiskt eller koka i koncentrerad salpetersyra
  • Tål temperaturer från -270° till +205 °C (-454° till +401 °F); stängning, från -100° till +150 °C (-148° till +302 °F) för ett brett utbud av krävande applikationer
  • Skruvförslutning förhindrar spill och kontaminering
  • Autoklaverbar/Teflon FEP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Beskrivning Kolv Erlenmeyer Skruvförslutning FEP 125mL
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Material FEP
nr per ärende 4
Antal per förpackning 1
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
Mun stil Smal
Sterilitet Icke-steril
Bottenform Vanlig
Förslutningstyp Skruva
Stängningsstorlek 33 mm
Visa mer Visa mindre
Teflon™ är ett varumärke som tillhör The Chemours Company FC, LLC används under licens av Nalge Nunc International Corporation.
Varning: Koppla ur gängorna helt eller ta bort förslutningen innan autoklavering