Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Snedställ för provrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10044850
För användning med (utrustning):
15-16mm rör
20mm Tubes
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10044850
Brand: Thermo Scientific™ 59350020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkubera flytande kulturer på en lutande vinkel med hjälp av dessa lutande provrörsställ, som tillåter 5- eller 20-graders lutning för media att härda i en vinkel.
Håll rören på en konsekvent lutning med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Provrör snedställ. Användbar för att härda media eller inkubera flytande kulturer vid en konsekvent 5° eller 20° luta. Dessa ställ har siffror och bokstäver för enkel identifiering och kan staplas när de är tomma.
  • Efter mikrovågsugn, ställ in rör fyllda med media på antingen 5° eller 20° luta
  • Media kommer att härda med en konsekvent lutning
  • Högre specifik vikt än vatten så förblir nedsänkt i ett vattenbad; kommer inte att flyta
  • Autoklaverbar; Anmärkning: Autoklavering kommer att minska styrkan med tiden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provrör lutande ställ
Beskrivning Test Tube Rack Slant Wht PC 20mm
Array 4 x 10
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Rör (20 mm)
Material Polykarbonat
Positioner 40
Form Rektangulär
Hyllor 2 nivåer
För användning med (utrustning) 20mm Tubes
nr per ärende 4
Antal per förpackning 1
Mått (L x B x H) 11 x 6,1 x 4,5 tum. (28,5 x 15,5 x 11,5 cm)
Längd (metrisk) 28.5 cm
Längd (engelska) 11 tum
Bredd (metrisk) 15.5 cm
Bredd (engelska) 6,1 tum
Höjd (metrisk) 11.5 cm
Höjd (engelska) 4,5 tum.
Diameter (metrisk) öppning 20 mm
Diameter (metrisk) Inre 20 mm