Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Snedställ för provrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11315704
Change view
För användning med (utrustning):
15-16mm rör
20 mm rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
11315704 15-16mm rör Paket med 4
10044850 20 mm rör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11315704 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 59350016
Inkubera flytande kulturer på en lutande vinkel med hjälp av dessa lutande provrörsställ, som tillåter 5- eller 20-graders lutning för media att härda i en vinkel.
Håll rören på en konsekvent lutning med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Provrör snedställ. Användbar för att härda media eller inkubera flytande kulturer vid en konsekvent 5° eller 20° luta. Dessa ställ har siffror och bokstäver för enkel identifiering och kan staplas när de är tomma.
  • Efter mikrovågsugn, ställ in rör fyllda med media på antingen 5° eller 20° luta
  • Media kommer att härda med en konsekvent lutning
  • Högre specifik vikt än vatten så förblir nedsänkt i ett vattenbad; kommer inte att flyta
  • Autoklaverbar; Anmärkning: Autoklavering kommer att minska styrkan med tiden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Provrörsställ Slant Wht PC 16mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Rör (15 till 16 mm)
Material Polykarbonat
Positioner 40
Form Rektangulär
För användning med (utrustning) 15-16mm rör
nr per ärende 4
Antal per förpackning 1
Mått (L x B x H) 11 x 6,1 x 4,5 tum. (28,5 x 15,5 x 11,5 cm)
Längd (metrisk) 28.5 cm
Längd (engelska) 11 tum
Bredd (engelska) 6,1 tum
Höjd (engelska) 4,5 tum.
Diameter (metrisk) öppning 16 mm
Produkttyp Provrör lutande ställ
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
Hyllor 2 nivåer
Höjd (metrisk) 11.5 cm
Array 4 x 10
Bredd (metrisk) 15.5 cm