Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Trevägskran
Produktkod. 11389554
Change view
Pluggborrning:
2 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggborrning Förpackningsstorlek
11389554 2 mm Paket med 4
11399554 4 mm Paket med 4
10792732 4 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389554 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 64700002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2625.00 SEK
    2371.85 SEK / Paket med 4
    Save 253.15 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Upplev internt vätskeöverföringssystems flexibilitet med denna trevägskran, arrangerad i en T-form för att enkelt kunna två— eller alla tre— armarna på kranen med lätthet.
Upplev intern flexibilitet för vätskeöverföringssystem med en Thermo Scientific™ Nalgene™ Trevägskran, arrangerad i en T-form för att ansluta två valfria— eller alla tre— armarna på kranen med lätthet.
  • Tubulated outlets are arranged in a T shape and accepts 1/4″ through 5/16″ tubing
  • Polypropylene, with non-seizing, leakproof† Teflon™ TFE plug
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kran
Pluggborrning 2 mm
Material Polypropen
Antal per förpackning 1
nr per ärende 4
Pluggmaterial Polypropen
Utloppsport Tubulerad
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande. Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.