Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Trevägskran
Produktkod. 11399554
Pluggborrning:
2 mm
4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 11399554
Brand: Thermo Scientific™ 64700004
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upplev internt vätskeöverföringssystems flexibilitet med denna trevägskran, arrangerad i en T-form för att enkelt kunna två— eller alla tre— armarna på kranen med lätthet.
Upplev intern flexibilitet för vätskeöverföringssystem med en Thermo Scientific™ Nalgene™ Trevägskran, arrangerad i en T-form för att ansluta två valfria— eller alla tre— armarna på kranen med lätthet.
  • Tubulated outlets are arranged in a T shape and accepts 1/4″ through 5/16″ tubing
  • Polypropylene, with non-seizing, leakproof† Teflon™ TFE plug
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kran
Pluggborrning 4 mm
Material Polypropen
Antal per förpackning 1 each
Pluggmaterial Polypropen
Utloppsport Tubulerad
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande. Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.