Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bästa Works™ Platinahärdad silikon, polypropen, förslutning
Produktkod. 10536361
Change view
Kvantitet:
1 sats
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10536361 1 sats Varje
1 options
Produktkod. 10536361 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21355303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3805.00 SEK
    3438.61 SEK / Paket med 1
    Save 366.39 SEK
    9% Av
I lager
För användning med:Nalgene Rapid-Flow filterflaskor med 45 mm hals
Skapa aseptiska hanteringslösningar för läkemedels-, bioteknik- och laboratorievätskeöverföringsapplikationer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Bästa Works™ Flexibla system för Nalgene Flaskor, Carboys och media. Modifierade förslutningar inkluderade platinahärdade silikonproppar och slangar. Dessa läckagesäkra system erbjuder säkrare, aseptisk hantering av högt värderade produkter jämfört med gjutning, och de finns med olika portar, slanglängder och förslutningsstorlekar.
Funktioner
  • Designad för att passa med de flesta Nalgene flaskor och carboys
  • Läcksäker† system för säker, aseptisk hantering av högt värderade produkter jämfört med hällning
  • Inkluderar långa slanglängder, både inuti och utanför behållaren för att stödja integration med de flesta Nalgene flaskor och carboys
  • Redo att ta emot ytterligare vätskeöverföringskomponenter som aseptiska kopplingar och luftventiler
Beställningsinformation:
Ett system per fall.
Kompatibel med:
GL45 stängningssystem för Nalgene Rapid-Flow filterflaskor med 45 mm hals, tillsammans med Schott™ , Corning™ och Wheaton™ mediaflaskor. Dessutom, 2135-5310 kan användas med 140817, 2019-2000 och Thermo Scientific™ Nunc™ Cell Factory™ System för att skapa sterila, slutna system.
Rekommenderas för:
Aseptisk hantering av olika vätskor i läkemedels- och biotekniska tillämpningar.
Obs: Dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Uppfyller krav på USP Klass VI nuvarande utgåva.
Stängningsstorlek 53B
Beskrivning 3 portar - 1 x 1/8 tum. (3,18 mm), 2 x 1/4 tum. (6,35 mm)
För användning med (utrustning) Nalgene flaskor och carboys med 53B förslutningar
Material Polypropen, Platinahärdad silikon
Produkttyp Stängning
Kvantitet 1 sats
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut.