Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Genomskinliga bärnstensfärgade PETG-serumflaskor med kontinuerlig gänga: sterila, krymplindade moduler
BIOPHARMA
Produktkod. 10039492
Change view
Färg:
Amber Genomskinlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1260
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10039492 Amber Genomskinlig Paket med 1260
1 options
Produktkod. 10039492 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3420330010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9005.00 SEK
    8851.87 SEK / Paket med 1260
    Save 153.13 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Skydda mot läckage, brott och kontaminering med Nalgene Sterila PETG-serumflaskor. För användning med fodrade kontinuerliga gängförslutningar.
Skydda mot läckage, brott och kontaminering med Thermo Scientific™ Nalgene Sterila PETG-serumflaskor. Gjord för användning med fodrade kontinuerliga trådförslutningar.
  • PETG
  • Icke-cytotoxisk
  • Icke-pyrogen
  • Genomskinlig bärnsten
  • Förpackad i brickfria krympplastmoduler
  • USP VI-kompatibel
  • Steril till 10 -6 SAL
  • Läcksäker† med Nalgene fodrade kontinuerliga gängförslutningar (kat. nr. 342158)
Beställningsinformation:
Serumflaskor är förpackade i brickfria, krympförpackade moduler. Beställ förslutningar separat (kat. nr. 342158).
†Termen“ täta” gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut.
Obs: Dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Serumflaskor
Diameter (metrisk) Inre 11 mm
Färg Amber Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 24 mm
Material PETG
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 10 mL
nr per ärende 1260
Antal per förpackning 252
Volym (engelska) 1/3 oz.
Produktlinje Nalgene
Volym (metrisk) Totalt 10 mL
Förslutningstyp Fodrad gängad stängning (säljs separat)
Kvantitet 1260 Lådor, 252 Pk.
Stängningsstorlek 20-415
För användning med (utrustning) Fodrad kontinuerlig trådförslutning
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2016
Höjd (metrisk) 54 mm
Produkttyp Seruminsättningsflaska