Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Transparent polykarbonat Classic Design Desiccator
Produktkod. 10528861
Change view
Höjd (metrisk):
33 cm
Produktkod. Höjd (metrisk)
10528861 33 cm
1 options
Autoklav inte och utsätt inte polykarbonat för organiska lösningsmedel eller deras ångor. Kommer inte att krossas eller implodera vid full vakuum när den används enligt instruktionerna som följer medföljande produkt.
Produktkod. 10528861 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 53110250
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Autoklav inte och utsätt inte polykarbonat för organiska lösningsmedel eller deras ångor. Kommer inte att krossas eller implodera vid full vakuum när den används enligt instruktionerna som följer medföljande produkt.
Behåll en lufttät tätning på den Thermo Scientific™ Nalgene™ transparenta polykarbonat-avtorkaren i Classic Design utan behov av vakuumfett.
Behåll en lufttät tätning på den Thermo Scientific™ Nalgene™ transparenta polykarbonaten Classic Design Desiccator utan behov av vakuumfett, som kan fungera som en möjlig laboratorieförorening. Lätt och nästan obrytbar kan desiccator användas under både vakuum och icke-vakuum och är ett utmärkt alternativ till glas.
  • Bred bas ger överlägsen stabilitet
  • Liknande i dimensioner som glastorkare men mer kostnadseffektiva
  • Inkluderar portar både på skydd och bas för maximal bekvämlighet
  • Håller ett vakuum på 28 tum Hg (71,1 cm) i 24 timmar
  • Silikon-O-ring säkerställer en lufttät tätning
  • Avtagbar stoppkran kan bytas ut vid behov eller tas bort och porten kan stängas av (med lock inkluderat) om den inte används
  • Autoklav inte och exponera inte för organiska lösningsmedel eller deras ångor
  • Genomskinlig
* *Bottenplattan säljs separat* *
Beställningsinformation:
  • Tar standard 230 mm torkplåt, såsom Nalgene 5312-0230 (EJ LEVERERAD)
  • Accepterar 1/4 till 3/8 tum I.D. (0,6 till 1 cm) vakuumrör
  • Reservdelar tillgängliga: Stoppkransmontering (Kat. Nr. 715311-0010) och torkningslock (Kat. Nr. 715311-0250)
Autoklav inte och utsätt inte polykarbonat för organiska lösningsmedel eller deras ångor. Kommer inte att krossas eller implodera vid full vakuum när den används enligt instruktionerna som följer medföljande produkt.
Vänligen återvinn de korrugerade kartonger och LDPE påsar där dina Nalgene produkter är förpackade.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Desiccator PC 250 mm (utan bottenplatta)
Produkttyp Top-laddad vakuumtorkare
Max. Spelrum ovanför plattan 7,7 tum
Höjd (metrisk) 33 cm
Höjd (engelska) 13 tum
Diameter (engelska) Inre 10 tum
Diameter (engelska) Yttre 11 tum
Diameter (metrisk) Inre 25 cm
Diameter (metrisk) Yttre 28 cm
Vikt (engelska) 2 lb.
Vikt (metrisk) 907 g